ContactUsLinkComponent
Ablasshahn für Flaschen, Material: PP/PE/PTFE, Farbe: blau, Durchlauf-Nennweite: 8 mm, nach oben drehbarer Nachtropfverhinderer, mit Reduzier-Auslauftülle, für Anschlussgewinde: 3/4inch 1 * 1 ST
Artikelnr. KAUT2000083794
Lieferant:  Kautex
New Product
Ablasshahn für Flaschen, Material: PP/PE/PTFE, Farbe: blau, Durchlauf-Nennweite: 8 mm, nach oben drehbarer Nachtropfverhinderer, mit Reduzier-Auslauftülle, für Anschlussgewinde: 3/4inch 1 * 1 ST
Artikelnr. KAUT2000083794
Lieferant:  Kautex