ContactUsLinkComponent
Microscope slides, ~76x51 mm, thickness 1.8-2.2 mm, float glass, edges ground at 90°, without frosted end, in boxes of 25 pcs., 1125 pcs./carton, CE marked, MARIENFELD SUPERIOR . Hinweis: Sonderanfertigung: Minder- oder Mehrmengen müssen akzeptiert u 1 * 1.000 ST
  MARI1126471
New Product
Microscope slides, ~76x51 mm, thickness 1.8-2.2 mm, float glass, edges ground at 90°, without frosted end, in boxes of 25 pcs., 1125 pcs./carton, CE marked, MARIENFELD SUPERIOR . Hinweis: Sonderanfertigung: Minder- oder Mehrmengen müssen akzeptiert u 1 * 1.000 ST
  MARI1126471
New Product
Frequently Bought Together