AuftragsverfolgungKontakt
SoNa™ 520
10 x 50 µg, 50 µG
Artikelnr. AATB21321
Anbieter:   AAT Bioquest
SoNa™ 520
Artikelnr. AATB21321
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
SoNa™ 520
10 x 50 µg, 50 µG
CAS Nummer:  
Preis
416,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 µG
Product Details & Documents
SoNa™ 520 is a new sodium-sensitive fluorescent indicator dye used to detect sodium levels in cells and other biological samples.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
 : For Research Use Only
  • Molekulargewicht:720.72 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50 µG
  • Pk Info:
    10 x 50 µg