Table Top Refrigerators
Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 141 L, 600×607×850 mm
Artikelnr. LIEBRCI1620
Anbieter: Liebherr
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Außen B×T×H:600×607×850 mm
- Kapazität:141 L
- Bezeichnung:Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh
- Seq:02
- Cat. No.:LIEBRCI1620
- Stromzufuhr:220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
- Einschübe / Schubladen:Plastic door shelves
- Alarm:Visual and acoustic (Door alarm)
- Geräuschemission:34 dB
- Türtyp:Reversible door
- Abtausystem:Auto defrost
- Display:Digital temperature display