AuftragsverfolgungKontakt
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Enriched Foam™ Handseife für Manual Foam 400-ml-Spender, 400 ml
Catalog # RUBBRVU9001
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Catalog # RUBBRVU9001
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Enriched Foam™ Handseife für Manual Foam 400-ml-Spender, 400 ml
Price
7,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Leichte, blumig und aromatisch duftende Formel mit angereicherten Feuchtigkeitsspendern, um Hauttrockenheit vorzubeugen.
  • Hygienisch versiegelte Nachfüllpackung eliminiert das Kontaminationsrisiko
  • Dermatologisch getestet,mit Hautpflegemitteln angereichert
  • Nachfüllpackungen mit hoher Kapazität für bis zu 3250 Handwäschen bei minimalen Betriebskosten
  • Speziell für alle geeignet, ideal für stark frequentierte Umgebungen
Specifications
  • Kapazität:
    400 ml
  • Bezeichnung:
    Enriched Foam™ Handseife für Manual Foam 400-ml-Spender
  • Seq:
    04
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Farbe
    Kapazität
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • RUBBFG450017
    Weiß/grau
    800 ml
    Manueller Schaumspender
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 59,10 €