AuftragsverfolgungKontakt
Enriched Foam™ Handwaschmittel | Avantor
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Enriched Foam™ Handseife für FLEX™ 1300-ml-Spender, 1300 ml
Artikelnr. RUBB3486615
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Artikelnr. RUBB3486615
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Enriched Foam™ Handwaschmittel
Enriched Foam™ Handseife für FLEX™ 1300-ml-Spender, 1300 ml
Preis
21,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Leichte, blumig und aromatisch duftende Formel mit angereicherten Feuchtigkeitsspendern, um Hauttrockenheit vorzubeugen.
  • Hygienisch versiegelte Nachfüllpackung eliminiert das Kontaminationsrisiko
  • Dermatologisch getestet,mit Hautpflegemitteln angereichert
  • Nachfüllpackungen mit hoher Kapazität für bis zu 3250 Handwäschen bei minimalen Betriebskosten
  • Speziell für alle geeignet, ideal für stark frequentierte Umgebungen
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1300 ml
  • Bezeichnung:
    Enriched Foam™ Handseife für FLEX™ 1300-ml-Spender
  • Seq:
    05
Complementary Products
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Farbe
    Kapazität
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RUBBFG450017
    Weiß/grau
    800 ml
    Manueller Schaumspender
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59,10 €