AuftragsverfolgungKontakt
Wasserabscheider | Avantor
Wasserabscheider
Wasserabscheider, Zwei-Wege-Hahn, NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Artikelnr. NEUB03829010292919
Wasserabscheider
Artikelnr. NEUB03829010292919
Wasserabscheider
Wasserabscheider, Zwei-Wege-Hahn, NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Preis
415,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wasserabscheider aus Borosilikatglas 3.3.
  • Graduierung 10 ml in 1/10, 0-Punkt am Hahn
  • Mit 2-Wege-Hahn
Spezifikationen
  • Kernschliff zum Kühler:
    29/32 NS
  • Kernschliff zum Kolben:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    10 ml
  • Bezeichnung:
    Wasserabscheider, Zwei-Wege-Hahn, NS 18,8/2,5 mm
  • Seq:
    04
  • Graduierung:
    0,1 ml