[EN]4 CMPNNTS 10PPB IN SODIUM HYDROXIDE 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM108784L1
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]4 CMPNNTS 10PPB IN SODIUM HYDROXIDE 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM108784L1
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Kaliumhydroxid 85,0-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, Phosphat, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammoniaklösung 25%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Ammoniumformiat ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit-Lösung 5%, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, Tenside, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®, rein für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck