Accessories for Continuous Level Control, SymLine®
Built-in signal box display, brushed stainless steel, 2 mm wall thickness, for signal boxes 1/2/5 with cable connection on the back (Version 2024)
Artikelnr. SCTV106733
Anbieter: S.C.A.T.
Springe zu:
Product Details & Documents
LED's and acoustic alarm warn you in time before the fill level of your collection containers reaches the critical level. With mute / snooze function and interface for controlling external devices. For installation in your media line of the fume cupboard.
- Built-in Signalbox2 for Safety Waste Cap and other electronical level controlers
- Touchless alarm-resetting fields for two containers
- Two switch inputs and two switch outputs for peripheral units
- Incl. 230 V power supply cable with open end and clamp
Suitable e.g. for equipment from Wesemann, Waldner, Bense, Hemling, Köttermann, Kewaunee, Carlo Erba, Modus Complete, Delagrave, and many more.
Dokumente
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Anwendungshinweise
Spezifikationen
- Bezeichnung:Built-in signal box display, brushed stainless steel, 2 mm wall thickness, for signal boxes 1/2/5 with cable connection on the back (Version 2024)
- Seq:6
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.