AuftragsverfolgungKontakt
SymLine® Automatic Switching for Container | Avantor
SymLine® Automatic Switching for Container
Set: automatische Umschaltung für Behälter - 1x Einbausignalbox2, EU/UK/US, 2-Kanal, 2 Schalteingänge und 2 Schaltausgänge für Peripheriegeräte (SCTV106548), 1× SwitchBox: Steuerungseinheit für SCAT Einbausignalbox oder Signalbox T1/T5 (SCTV106730), 1× 3-Wege-Kugelhahn, 3x GL 25 (m), elektrisch, Material: Edelstahl (SCTV160178), 1× Halterung, 3-Wege-Kugelhahn, Edelstahl (SCTV106580), 2× Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 3 m (590-0739)
Artikelnr. SCTV106751
Anbieter:   S.C.A.T.
SymLine® Automatic Switching for Container
Artikelnr. SCTV106751
Anbieter:  S.C.A.T.
SymLine® Automatic Switching for Container
SymLine® Automatic Switching for Container
Set: automatische Umschaltung für Behälter - 1x Einbausignalbox2, EU/UK/US, 2-Kanal, 2 Schalteingänge und 2 Schaltausgänge für Peripheriegeräte (SCTV106548), 1× SwitchBox: Steuerungseinheit für SCAT Einbausignalbox oder Signalbox T1/T5 (SCTV106730), 1× 3-Wege-Kugelhahn, 3x GL 25 (m), elektrisch, Material: Edelstahl (SCTV160178), 1× Halterung, 3-Wege-Kugelhahn, Edelstahl (SCTV106580), 2× Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 3 m (590-0739)
Preis
1 617,56 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die betriebsfertigen Automatik-Umschalter-Sets verhindern das Überlaufen von Entsorgungsbehältern und das damit verbundene Austreten gefährlicher, giftiger oder explosiver flüssiger Abfälle.
  • Abgestimmtes System zur Überwachung der sicheren Befüllung von Entsorgungsbehältern
  • Zum Anschluss an zwei Entsorgungsbehälter (nicht im Set enthalten)
  • Set bestehend aus Einbau-Signalbox2, SwitchBox, Kugelhahn und zwei Signalkabeln
  • Optional als ATEX-Ausführung mit zusätzlichem Schaltverstärker für zwei Kanäle erhältlich
Erweiterbare Sets zur sicheren Füllstandsüberwachung bei der Entsorgung in Behältern.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Set: automatische Umschaltung für Behälter - 1x Einbausignalbox2, EU/UK/US, 2-Kanal, 2 Schalteingänge und 2 Schaltausgänge für Peripheriegeräte (SCTV106548), 1× SwitchBox: Steuerungseinheit für SCAT Einbausignalbox oder Signalbox T1/T5 (SCTV106730), 1× 3-Wege-Kugelhahn, 3x GL 25 (m), elektrisch, Material: Edelstahl (SCTV160178), 1× Halterung, 3-Wege-Kugelhahn, Edelstahl (SCTV106580), 2× Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 3 m (590-0739)