Wasserabscheider
Wasserabscheider, Hahn NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Artikelnr. NEUB-90-10292919
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Wasserabscheider aus Borosilikatglas 3.3.
- Graduierung 10 ml in 1/10, 0-Punkt am Hahn
- Mit 2-Wege-Hahn
Spezifikationen
- Kernschliff zum Kühler:29/32 NS
- Kernschliff zum Kolben:29/32 NS
- Kapazität:10 ml
- Bezeichnung:Wasserabscheider, Hahn NS 18,8/2,5 mm
- Graduierung:0,1 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.