AuftragsverfolgungKontakt
Racks for test tubes | Avantor
Racks for test tubes
24 mm, —, PE
Artikelnr. HACH1488600
Anbieter:   Hach
Racks for test tubes
Artikelnr. HACH1488600
Anbieter:  Hach
Racks for test tubes
Racks for test tubes
24 mm, —, PE
Preis
25,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test tube racks features a special blend of polyethylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed.
  • Stackable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    24 mm
  • Anz. Bohrungen:
  • Material:
    PE
  • Seq:
    03