ContactUsLinkComponent
Ultimate 700L, mit Touchdisplay, inkl. 2x PT-1000 Fühler Temperatureinstellung ca.,,-10 bis -25 °C Außenmaße einschl. Wandabstand,,77 x 97 x 195,5 (B x T x H in cm) Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs und Min/Max Temperatur Zugangskontrolle mit 1 * 1 ST
Artikelnr. KIRS12708
Lieferant:  KIRSCH PHILIPP
Ultimate 700L, mit Touchdisplay, inkl. 2x PT-1000 Fühler Temperatureinstellung ca.,,-10 bis -25 °C Außenmaße einschl. Wandabstand,,77 x 97 x 195,5 (B x T x H in cm) Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs und Min/Max Temperatur Zugangskontrolle mit 1 * 1 ST
Artikelnr. KIRS12708
Lieferant:  KIRSCH PHILIPP
Frequently Bought Together