PALBOCICLIB ISETHIONATE 1 * 200 mg
Artikelnr. ENZOENZCHM2340200
Lieferant: Enzo Life Sciences
Frequently Bought Together
Medienflaschen, quadratisch, steril, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Kryoboxen, Karton, 133×133 mm
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Lieferant: Corning
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF
Eppendorf® Protein LoBind® Microcentrifuge Tubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Petrischalen, PS
Lieferant: VWR Collection