ALECTINIB HYDROCHLORIDE 1 * 100 mg
Artikelnr. ENZOENZCHM2130100
Lieferant: Enzo Life Sciences
Frequently Bought Together
N-Hydroxysuccinimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol ≥99,9% ACS, Spektralphotometrische Qualität für die Spektrophotometrie, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
[EN]METHANOL SUITABLE FOR HPLC >99.9% 1 * 2,5 L
Lieferant: Merck
Acetonitril ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4-Methylaminophenolsulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
tert-Butylmethylether, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Isoamylalkohol nach Gerber zur Analyse 1 * 1.000 mL
Lieferant: PanReac AppliChem
n-Pentan 98%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Cäsiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Optische Qualität für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Toluol 99.5% ACS für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific