AuftragsverfolgungKontakt
Phosphoramidon | Avantor
Phosphoramidon
5 mg
Artikelnr. ENZOBMLPI1110005
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Phosphoramidon
Artikelnr. ENZOBMLPI1110005
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  
Phosphoramidon
Phosphoramidon
5 mg
CAS Nummer:  
Preis
216,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Neprilysin inhibitor
Inhibits neutral endopeptidase 24,11 (NEP, neprilysin; EC 3.4.24.11) (Ki=2 nM), a cell surface zinc metalloprotease which cleaves bioactive peptides such as bradykinin, neurotensin, and enkephalin. Also inhibits neprilysin 2 (Ki~2 nM). Potent inhibitor of endothelin-converting enzyme (ECE) (IC50=0,68 μM).
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 mg
  • Cat. No.:
    ENZOBMLPI1110005
  • Protein/Peptid-Name:
    Phosphoramidon
Spezifikationen