AuftragsverfolgungKontakt
Mitomycin C ≥95% | Avantor
Mitomycin C ≥95%
10 mg
Artikelnr. ENZOBMLGR3110010
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Mitomycin C ≥95%
Artikelnr. ENZOBMLGR3110010
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  50-07-7
Mitomycin C ≥95%
Mitomycin C ≥95%
10 mg
CAS Nummer:  50-07-7
Preis
209,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Antitumor antibiotic. DNA crosslinking and damaging agent. Inhibitor of DNA synthesis, nuclear division and cancer cells. DNA intercalating agent. Induces apoptosis in a variety of cells via a p53-dependent pathway.
  • Blue-violet solid
Soluble in water (1 mg/mL, warm), 100% ethanol (1 mg/mL, warm), DMSO (15 mg/mL) or methanol
Synonyme:  Mitomycin, Ametycin
  • CAS Nummer:50-07-7
  • Formel:C₁₅H₁₈N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00078109
  • Molekulargewicht:334.33 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    10 mg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.