Mitomycin C ≥95%
2 mg
Artikelnr. ENZOBMLGR3110002
Anbieter: Enzo Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Antitumor antibiotic. DNA crosslinking and damaging agent. Inhibitor of DNA synthesis, nuclear division and cancer cells. DNA intercalating agent. Induces apoptosis in a variety of cells via a p53-dependent pathway.
- Blue-violet solid
Soluble in water (1 mg/mL, warm), 100% ethanol (1 mg/mL, warm), DMSO (15 mg/mL) or methanol
Synonyme: Mitomycin, Ametycin
- CAS Nummer:50-07-7
- Formel:C₁₅H₁₈N₄O₅
- MDL-Nummer:MFCD00078109
- Molekulargewicht:334.33 g/mol
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:2 mg
- Cat. No.:ENZOBMLGR3110002
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.