AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Biotin | Avantor
D(+)-Biotin
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. ENZOALX460002G005
Anbieter:   Enzo Life Sciences
D(+)-Biotin
Artikelnr. ENZOALX460002G005
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  58-85-5
D(+)-Biotin
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  58-85-5
Preis
178,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS Nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00005541
  • Molekulargewicht:244.31 g/mol
  • Merck-Index:13,01231
  • Schmelzpunkt:232…233 °C
  • Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-399-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.