AuftragsverfolgungKontakt
Extraction reagents
Extraction reagents
Extraction reagent 2, 5X, 10 mL
Artikelnr. ENZOADI801502
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Extraction reagents
Artikelnr. ENZOADI801502
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  
Extraction reagents
Extraction reagent 2, 5X, 10 mL
CAS Nummer:  
Preis
175,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Concentrated lysis buffer for preparation of cell and tissue extracts.
TRIS buffer containing detergents.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    10 mL
  • Bezeichnung:
    Extraction reagent 2, 5X