AuftragsverfolgungKontakt
Seitenschneider | Avantor
Seitenschneider
Diagonal cutter, chrome plated, handles insulated with multi-component grips
Artikelnr. KNIP7005125
Anbieter:   KNIPEX WERKE
Seitenschneider
Artikelnr. KNIP7005125
Anbieter:  KNIPEX WERKE
Seitenschneider
Seitenschneider
Diagonal cutter, chrome plated, handles insulated with multi-component grips
Preis
33,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet. Der universelle Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Kopf verchromt. Mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Isoliert bis 1000 V.
  • Hochpräzise bearbeitet und besonders scharf
  • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Länge: 160 mm
Zertifizierung: DIN ISO 5749. VDE-geprüft
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Diagonal cutter, chrome plated, handles insulated with multi-component grips
  • Seq:
    01