[EN]1 COMPONENT C8H5O4K 30MG/L IN H2O 1 * 1 L
CMPLRM1072291L
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
: VWR Chemicals
Referenzsubstanzen
: Merck
ph-Teststreifen für gefärbte Proben, Dosatest
: VWR Chemicals
NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, COD
: MACHEREY-NAGEL
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
DPD NR.3 LÖSUNG 1 * 100 mL
: Lovibond
PARAPLAST REGULAR GROßPACK 56°C 1 * 5 kg
: LEICA HISTOLOGY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Bromphenolblau ACS
: Thermo Fisher Scientific