[EN]8 COMPONENTS 1000MG/L EACH IN WATER 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM107920L1
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]8 COMPONENTS 1000MG/L EACH IN WATER 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM107920L1
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
pH Pufferlösungen, DuraCal
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
PUFFERLÖSUNG DURACAL PH 7 1 * 500 mL
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
PUFFERLÖSUNG DURACAL, PH 4 1 * 500 mL
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Buffer solutions, pH 4,00
Lieferant: PanReac AppliChem
Leitfähigkeitsstandards, KCl, (25 °C)
Lieferant: Hach
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Lieferant: Hach
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tebutam
Lieferant: Merck
Supelco® Organischer Referenzstandard, 1H-1,2,4-Triazol
Lieferant: Merck