Deckgläser
8×8 mm, #2, Glas
Artikelnr. MARI0103990091
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
- Ohne Blasen oder Schlieren
- Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Nr.:#2
- L×B:8×8 mm
- Material:Glas
- Seq:01
- Cat. No.:MARI0103990091