Lötlampen X 2000
Soudogaz® Blow lamp X 2000 PZ
Artikelnr. CAMP2201878
Anbieter: CAMPING GAZ
Springe zu:
Product Details & Documents
Mehrzweck-Lötlampe mit Brenner zum Weich- und Hartlöten.
- Handle made of polypropylene for high impact resistance
- One-hand operation of the adjustment knob
- Gas consumption: 120 g/h
- Flame temperatures up to 1750 °C
Butane cartridge available separately.
Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g
Spezifikationen
- Bezeichnung:Soudogaz® Blow lamp X 2000 PZ
- Seq:04
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 451-2001C 206, Kapazität 190 g, für Bunsenbrenner 206 und x 2000 LötlampenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 4,60 €