AuftragsverfolgungKontakt
Storage boxes | Avantor
Storage boxes
Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid, Weiß, ABS, 50, — mm
Artikelnr. MARI5620028
Anbieter:   MARIENFELD
Storage boxes
Artikelnr. MARI5620028
Anbieter:  MARIENFELD
Storage boxes
Storage boxes
Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid, Weiß, ABS, 50, — mm
Preis
11,42 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plastic boxes for microscope slides.
  • Dust-tight securely snap-on lid
  • Enclosed index card
  • Numbered slots inside
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    50
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid
  • Material:
    ABS
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    — mm