[EN]SELF-SEALING 1422A TYVEK AUTOCLAVE B 1 * 50 ST
Artikelnr. KACCBGT2A7550SS
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
[EN]SELF-SEALING 1422A TYVEK AUTOCLAVE B 1 * 50 ST
Artikelnr. KACCBGT2A7550SS
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Frequently Bought Together
Labormäntel, howie-style, C865
Lieferant: Portwest
VWR® Advanced SF, Reinraum-Armstulpen (Großpackung)
Lieferant: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Lieferant: Ansell
Reinraumüberstiefel, Tyvek® IsoClean®, Modell IC458B MS
Lieferant: DuPont
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Sterling™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR® Etiketten, Gefahrstoff, GHS-Etiketten
Lieferant: VWR Collection
Kälteschutzhandschuhe, Cryo-Gloves®
Lieferant: TEMPSHIELD
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® Solvex® 37-900
Lieferant: Ansell
Hitze-Schutzhandschuhe, TempDex 720
Lieferant: MAPA
Allzweckhandschuhe, HyFlex® 11-840
Lieferant: Ansell
Colour Lab Tapes
Lieferant: GA
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-833
Lieferant: Ansell
GHS-Piktogramme
Lieferant: Brady
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
Lieferant: UVEX
VWR®, Reinraum-Klebebänder, Universelle Verwendung
Lieferant: VWR Collection
Hi-visibility Warsaw executive waistcoats, Vest-Port, C476
Lieferant: Portwest