Sterican® Einmalkanülen
Intravenous, subcutaneous (size 20), made in china, with Max.shelf life 60 months, 27, 20 mm, 0,40 mm, Anthrazit
Catalog # BRAU4657705B
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung, transparenter Luer-Lock-Ansatz aus PP.
- Farbcodierter Konus nach EN ISO 6009
- Latex- und PVC-frei
- 3-facher Facettenschliff für schmerzarme Punktion (Langschliff)
: ISO 7864, DIN 13097
: Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20× 5er-Kanülen-Blocks (100 Kanülen).
Specifications
- Farbcode:Anthrazit
- Ø:0,40 mm
- Gauge:27
- Bezeichnung:Intravenous, subcutaneous (size 20), made in china, with Max.shelf life 60 months
- Länge:20 mm
- Seq:06



