Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Sterican® Einmalkanülen

Intravenous, intramuscular, small volumes (size 16), made in china, with Max.shelf life 60 months, 23, 25 mm, 0,60 mm, Blau
Artikelnr. BRAU4657667B
Anbieter:   B. Braun
Sterican® Einmalkanülen
Artikelnr. BRAU4657667B
Anbieter:  B. Braun
Sterican® Einmalkanülen
Sterican® Einmalkanülen

Intravenous, intramuscular, small volumes (size 16), made in china, with Max.shelf life 60 months, 23, 25 mm, 0,60 mm, Blau

Preis
6,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung, transparenter Luer-Lock-Ansatz aus PP.

  • Farbcodierter Konus nach EN ISO 6009
  • Latex- und PVC-frei
  • 3-facher Facettenschliff für schmerzarme Punktion (Langschliff)

 : ISO 7864, DIN 13097

 : Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20× 5er-Kanülen-Blocks (100 Kanülen).

Spezifikationen
  • Farbcode:
    Blau
  • Ø:
    0,60 mm
  • Gauge:
    23
  • Bezeichnung:
    Intravenous, intramuscular, small volumes (size 16), made in china, with Max.shelf life 60 months
  • Länge:
    25 mm
  • Seq:
    05