AuftragsverfolgungKontakt
Sterican® Einmalkanülen
Intravenous, for large volumes, intramuscular, for hydrous solutions (size 2), made in china, with Max.shelf life 60 months, 21, 40 mm, 0,80 mm, Grün
Catalog # BRAU4657527B
Supplier:   B. Braun
Sterican® Einmalkanülen
Catalog # BRAU4657527B
Supplier:  B. Braun
Sterican® Einmalkanülen
Sterican® Einmalkanülen
Intravenous, for large volumes, intramuscular, for hydrous solutions (size 2), made in china, with Max.shelf life 60 months, 21, 40 mm, 0,80 mm, Grün
Price
5,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung, transparenter Luer-Lock-Ansatz aus PP.
  • Farbcodierter Konus nach EN ISO 6009
  • Latex- und PVC-frei
  • 3-facher Facettenschliff für schmerzarme Punktion (Langschliff)
Certifications: ISO 7864, DIN 13097
Packaging: Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20× 5er-Kanülen-Blocks (100 Kanülen).
Documents
Specifications
  • Farbcode:
    Grün
  • Ø:
    0,80 mm
  • Gauge:
    21
  • Bezeichnung:
    Intravenous, for large volumes, intramuscular, for hydrous solutions (size 2), made in china, with Max.shelf life 60 months
  • Länge:
    40 mm
  • Seq:
    01