AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
5000 ml, 229 mm, 188 mm, 500 ml
Catalog # KART812CASE
Supplier:   KARTELL
Becher, niedrige Form
Catalog # KART812CASE
Supplier:  KARTELL
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
5000 ml, 229 mm, 188 mm, 500 ml
Price
1 100,00 €
Log in for availability
1 * 24 ST
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications
  • Ext.Ø:
    188 mm
  • Graduierungsintervall:
    500 ml
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Höhe:
    229 mm
  • Seq:
    11