AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
2000 ml, 183 mm, 132 mm, 50 ml
Catalog # KART1809CASE
Supplier:   KARTELL
Becher, niedrige Form
Catalog # KART1809CASE
Supplier:  KARTELL
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
2000 ml, 183 mm, 132 mm, 50 ml
Price
1 270,00 €
Log in for availability
1 * 80 ST
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications
  • Ext.Ø:
    132 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    183 mm
  • Seq:
    08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.