Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Sterican® Einmalkanülen | Avantor

Sterican® Einmalkanülen

Intravenous, intramuscular (size 12), made in china, with Max.shelf life 60 months, 22, 30 mm, 0,70 mm, Schwarz
Artikelnr. BRAU4657624B
Anbieter:   B. Braun
Sterican® Einmalkanülen
Artikelnr. BRAU4657624B
Anbieter:  B. Braun
Sterican® Einmalkanülen
Sterican® Einmalkanülen

Intravenous, intramuscular (size 12), made in china, with Max.shelf life 60 months, 22, 30 mm, 0,70 mm, Schwarz

Preis
6,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung, transparenter Luer-Lock-Ansatz aus PP.

  • Farbcodierter Konus nach EN ISO 6009
  • Latex- und PVC-frei
  • 3-facher Facettenschliff für schmerzarme Punktion (Langschliff)

Zertifizierung: ISO 7864, DIN 13097

Verpackung: Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20× 5er-Kanülen-Blocks (100 Kanülen).

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
  • Farbcode:
    Schwarz
  • Ø:
    0,70 mm
  • Gauge:
    22
  • Bezeichnung:
    Intravenous, intramuscular (size 12), made in china, with Max.shelf life 60 months
  • Länge:
    30 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.