AuftragsverfolgungKontakt
WHEATON® Serumfläschchen
WHEATON® Serumfläschchen
int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Öffnung), 5,00 ml, Flacher Boden, 21,75×40 mm, Glas, Braun, Nein
Catalog # WHEAWUBB5MLA-T-EP
Supplier:   DWK Life Sciences
WHEATON® Serumfläschchen
Catalog # WHEAWUBB5MLA-T-EP
Supplier:  DWK Life Sciences
WHEATON® Serumfläschchen
WHEATON® Serumfläschchen
int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Öffnung), 5,00 ml, Flacher Boden, 21,75×40 mm, Glas, Braun, Nein
Price
137,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese Klarglasfläschchen werden aus Wheaton 200 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen hergestellt, um eine gleichmäßige Wandstärke zu gewährleisten. Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Borosilikatglas hergestellt.
  • Der Flaschenhals ist mit einem Blowback-System ausgestattet und der speziell entwickelte Bodenradius sorgt für zusätzliche Stabilität
  • Diese Eigenschaften sind wichtig für Gefriertrocknungsanwendungen
  • Die Fläschchen werden in Schrumpffolie verpackt geliefert, was die Partikelkontamination deutlich reduziert
Certifications: Gemäß ASTM Typ 1, Klasse A/B und USP Typ 1 Standards.
Ordering information:
Delivery information: Die Fläschchen werden ohne Verschlüsse geliefert.
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    21,75×40 mm
  • Kapazität:
    5,00 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Öffnung)
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    08
  • Boden:
    Flacher Boden