AuftragsverfolgungKontakt
SafeCode Tubes | Avantor
SafeCode Tubes
1,5 ml, Farblos, PP, 500 tubes
Artikelnr. EPPE0030113.403
Anbieter:   EPPENDORF
SafeCode Tubes
Artikelnr. EPPE0030113.403
Anbieter:  EPPENDORF
SafeCode Tubes
1,5 ml, Farblos, PP, 500 tubes
Preis
120,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
A clean and stable label on the side or on the top of the vessel can make scientific life so much easier. Eppendorf tubes are available with SafeCode - a well-designed 2D barcoding system.
  • 2-level coding for safe sample identification
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25% damaged codes
  • Temperature range: −86 to +121 °C
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
  • Off-the-shelf availability for comfortable handling
Take advantage of the pre-labeled and durable 2-level coding of the SafeCode system (datamatrix code and clear coding) to enable safe sample identification. The tube range covers different volumes from 1,5 to 5,0 ml for a broad range of applications at the bench. This set of vessels expands your safe sample identification solution from the existing SafeCode CryoStorage Vials at −80 °C storage towards daily work at the bench.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    500 tubes
  • Kapazität:
    1,5 ml
  • Farbe:
    Farblos
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    EPPE0030113.403
  • Volumen:
    1,5 ml
  • Temperaturbereich:
    −86...+121 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.