AuftragsverfolgungKontakt
Immersion circulators, AC150 | Avantor
Immersion circulators, AC150
AC150, 13...200 °C, 0,01 °C, 2 kW/1,2 kW, 165×199×372 mm, 4,2 kg
Artikelnr. HAKA1550001B
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Immersion circulators, AC150
Artikelnr. HAKA1550001B
Immersion circulators, AC150
Immersion circulators, AC150
AC150, 13...200 °C, 0,01 °C, 2 kW/1,2 kW, 165×199×372 mm, 4,2 kg
Preis
2 720,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AC150 Immersion circulators are ideal for applications that require greater pumping performance with features such as ramp programming, application alarms and temperature ranges from −50 to 150 °C.
  • Automatic controller shutdown at detection of excessive high temperature, low liquid level or motor overload
  • Programmable application temperature alarm with user selected alarm, go-safe-state or shut off option
  • Five programmable set point temperatures and self-tuning PID controller for optimized temperature control
  • Low liquid level alarm for Safety Class III and RTA (Real Temperature Adjustment) for calibration
  • Powerful force and suction pump for external open and closed applications
Also features USB communication port and options for RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O and internal or external temperature control mode (Remote Sensor, NAMUR type). Acoustic and optical alarm with auto restart feature after power failure.
Lieferumfang: It includes hose barbs with bridge (8 and 12 mm), pump plug for external circulation and power cord (1,8 m).
Spezifikationen
  • Heizleistung:
    2 kW/1,2 kW
  • Temperaturbereich:
    13...200 °C
  • Gewicht:
    4,2 kg
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    165×199×372 mm
  • Temp.-Konst.:
    0,01 °C
  • Typ:
    AC150
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.