AuftragsverfolgungKontakt
Pressure Transducers | Avantor
Pressure Transducers
Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, calibrated, −10 - +75 psi
Artikelnr. SPECACPM-10TC-C1S
Pressure Transducers
Artikelnr. SPECACPM-10TC-C1S
Pressure Transducers
Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, calibrated, −10 - +75 psi
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −10 - +75 psi
  • Bezeichnung:
    Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, calibrated
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    SPECACPM-10TC-C1S
  • Genauigkeit:
    ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi