AuftragsverfolgungKontakt
Pressure Transducers
Pressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, −10 - +75 psi
Artikelnr. SPECACPM-10TC-01N
Pressure Transducers
Artikelnr. SPECACPM-10TC-01N
Pressure Transducers
Pressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, −10 - +75 psi
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −10 - +75 psi
  • Bezeichnung:
    Pressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    SPECACPM-10TC-01N
  • Genauigkeit:
    ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi