VWR® Filterampullen
Nylon, 0,45 µm
Artikelnr. 548-9045A
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Filterampullen mit Membran, PE Schnappringverschluss (11 mm), mit Loch und Septen aus Silikon weiß/PTFE rot.
Die Ampullen haben Verschlüsse in verschiedenen Farben für unterschiedliche Membranen: RC mit grauen Verschlüssen, PVDF mit gelben Verschlüssen, Nylon mit hellblauen Verschlüssen, PTFE mit rosa Verschlüssen und PES mit hellgrünen Verschlüssen.
Spezifikationen
- Membran:Nylon
- Porengröße:0,45 µm
- Seq:02