AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Filterampullen | Avantor
VWR® Filterampullen
PVDF (Polyvinylidenfluorid), 0,45 µm
Artikelnr. 548-9043A
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Filterampullen
Artikelnr. 548-9043A
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Filterampullen
PVDF (Polyvinylidenfluorid), 0,45 µm
Preis
247,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Filterampullen mit Membran, PE Schnappringverschluss (11 mm), mit Loch und Septen aus Silikon weiß/PTFE rot.
Die Ampullen haben Verschlüsse in verschiedenen Farben für unterschiedliche Membranen: RC mit grauen Verschlüssen, PVDF mit gelben Verschlüssen, Nylon mit hellblauen Verschlüssen, PTFE mit rosa Verschlüssen und PES mit hellgrünen Verschlüssen.
Spezifikationen
  • Membran:
    PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Seq:
    08