VWR® Filterampullen
PVDF (Polyvinylidenfluorid), 0,20 µm
Catalog # 548-9042A
Supplier: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Filterampullen mit Membran, PE Schnappringverschluss (11 mm), mit Loch und Septen aus Silikon weiß/PTFE rot.
Die Ampullen haben Verschlüsse in verschiedenen Farben für unterschiedliche Membranen: RC mit grauen Verschlüssen, PVDF mit gelben Verschlüssen, Nylon mit hellblauen Verschlüssen, PTFE mit rosa Verschlüssen und PES mit hellgrünen Verschlüssen.
Spezifikationen
- Membran:PVDF (Polyvinylidenfluorid)
- Porengröße:0,20 µm
- Seq:07