AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Filterampullen
VWR® Filterampullen
RC (Regenerierte Zellulose), 0,20 µm
Catalog # 548-9040A
Supplier:   VWR Collection
VWR® Filterampullen
Catalog # 548-9040A
Supplier:  VWR Collection
VWR® Filterampullen
RC (Regenerierte Zellulose), 0,20 µm
Price
298,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Filterampullen mit Membran, PE Schnappringverschluss (11 mm), mit Loch und Septen aus Silikon weiß/PTFE rot.
Die Ampullen haben Verschlüsse in verschiedenen Farben für unterschiedliche Membranen: RC mit grauen Verschlüssen, PVDF mit gelben Verschlüssen, Nylon mit hellblauen Verschlüssen, PTFE mit rosa Verschlüssen und PES mit hellgrünen Verschlüssen.
Specifications
  • Membran:
    RC (Regenerierte Zellulose)
  • Porengröße:
    0,20 µm
  • Seq:
    09