Becher, mit Griff, PP
3000 ml, 238 mm, 175 mm, 50 ml
Artikelnr. BURK7204-3000
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, hohe Transparenz.
- Mit erhabener, blau bedruckter Graduierung
- Ergonomischer, offener oder geschlossener Griff für einen sicheren Halt
- Funktioneller Ausguss um Verschüttungen zu minimieren
Ideal für industrielle Anwendungen.
Spezifikationen
- Ext.Ø:175 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:238 mm
- Seq:04