Nilrot
Bottle, 250 mg
Artikelnr. APOSBIN0465-250MG
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
- CAS Nummer:7385-67-3
- Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00011639
- Molekulargewicht:318.38 g/mol
- Schmelzpunkt:203…205 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:250 mg