AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Sorbit | Avantor
D(-)-Sorbit
Bottle, 500 g
Artikelnr. APOSBI2889-500G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
D(-)-Sorbit
Artikelnr. APOSBI2889-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  50-70-4
D(-)-Sorbit
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  50-70-4
Preis
65,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS Nummer:50-70-4
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004708
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g
Spezifikationen