Assistent® Bürsten für Flaschen
Naturborsten, 90 mm, Holz, 630 mm
Artikelnr. HECH91231200090
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Eine Auswahl an Bürsten, erhältlich mit Nylon- oder Naturborsten, konzipiert für die Verwendung mit Laborflaschen und -kolben.
- Für Steilbrustflaschen und -kolben mit runden Schultern und Gewinde
Die Bürsten verfügen über ein Kopfbündel zur besseren Reinigung der Böden von Flaschen und Kolben.
Spezifikationen
- Borstenmaterial:Naturborsten
- Bürstenkopf Ø:90 mm
- Stiel-/Griff-Material:Holz
- Seq:6
- Gesamtlänge:630 mm