AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Bürsten für Flaschen
Nylon, 45 mm, Stahldraht, 390 mm
  HECH91231200045
Assistent® Bürsten für Flaschen
  HECH91231200045
Assistent® Bürsten für Flaschen
Assistent® Bürsten für Flaschen
Nylon, 45 mm, Stahldraht, 390 mm
43,00 €
1 * 10 ST
Eine Auswahl an Bürsten, erhältlich mit Nylon- oder Naturborsten, konzipiert für die Verwendung mit Laborflaschen und -kolben.
  • Für Steilbrustflaschen und -kolben mit runden Schultern und Gewinde
Die Bürsten verfügen über ein Kopfbündel zur besseren Reinigung der Böden von Flaschen und Kolben.
  • Borstenmaterial:
    Nylon
  • Bürstenkopf Ø:
    45 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Stahldraht
  • Seq:
    2
  • Gesamtlänge:
    390 mm