AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Pipettenbürsten | Avantor
Assistent® Pipettenbürsten
Pipettenbürste für 2-ml-Messpipetten, Nylon, 75 mm, 4,5 mm, Verzinkter Draht, 405 mm
Artikelnr. HECH42589002
Assistent® Pipettenbürsten
Artikelnr. HECH42589002
Assistent® Pipettenbürsten
Assistent® Pipettenbürsten
Pipettenbürste für 2-ml-Messpipetten, Nylon, 75 mm, 4,5 mm, Verzinkter Draht, 405 mm
Preis
26,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Bürsten zum Reinigen verschiedener Pipettentypen.
  • Verzinkter Drahtgriff
  • Erhältlich mit Natur- oder Nylonborsten
Dokumente
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Nylon
  • Bürstenkopf Ø:
    4,5 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Verzinkter Draht
  • Bezeichnung:
    Pipettenbürste für 2-ml-Messpipetten
  • Seq:
    05
  • Gesamtlänge:
    405 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    75 mm