Assistent® Bürsten für Kolben
Naturborsten, —, 70 mm, Holz, 440 mm
Catalog # HECH41912010
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Gerade Rosshaarbürsten mit verzinktem Eisengewindegriff.
Specifications
- Borstenmaterial:Naturborsten
- Bürstenkopf Ø:70 mm
- Stiel-/Griff-Material:Holz
- Seq:05
- Gesamtlänge:440 mm
- Bürstenkopf-Länge:—