Assistent® Bürsten für Flaschen
Nylon, 55 mm, Stahldraht, 420 mm
Artikelnr. HECH41279010
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Eine Auswahl an Bürsten, erhältlich mit Nylon- oder Naturborsten, konzipiert für die Verwendung mit Laborflaschen und -kolben.
- Für Steilbrustflaschen und -kolben mit runden Schultern und Gewinde
Die Bürsten verfügen über ein Kopfbündel zur besseren Reinigung der Böden von Flaschen und Kolben.
Spezifikationen
- Borstenmaterial:Nylon
- Bürstenkopf Ø:55 mm
- Stiel-/Griff-Material:Stahldraht
- Seq:3
- Gesamtlänge:420 mm